Print…
Sodium-1-decanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
D1181-25G D1181-5G
TCIAD1181-25GEA 97 EUR
TCIAD1181-25G TCIAD1181-5G
Sodium-1-decanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Sodium-1-decanesulphonate
Fórmula: C₁₀H₂₁NaO₃S
Peso Molecular: 244.33 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007526
Número CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6225ac831d49953c0f9e1877c73cefe0c3616bd&vid=e6225ac831d49953c0f9e1877c73cefe0c3616bd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency