Print…
Ácido metanossulfônico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0093-25G M0093-500G
TCIAM0093-25GEA 16 EUR
TCIAM0093-25G TCIAM0093-500G
Ácido metanossulfônico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Ácido metanossulfónico
Fórmula: CH₃SO₃H
Ponto de ebulição: 122°C
Ponto de Fusão: 20 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 233°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007518
Número CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05954
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=914d103496c0b4dfb843b2649386213973912593&vid=914d103496c0b4dfb843b2649386213973912593&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %