Print…
Thioanisole ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl phenyl sulphide, Phenyl methyl sulphide, (Methylthio)benzene
T0191-25ML T0191-500ML T0191-100ML
TCIAT0191-25MLEA 16 EUR
TCIAT0191-25ML TCIAT0191-500ML TCIAT0191-100ML
Thioanisole ≥99.0% (por GC)
Thioanisole
Fórmula: C₇H₈S
Peso Molecular: 124.21 g/mol
Ponto de ebulição: 188°C
Ponto de Fusão: -15
Ponto de Inflamação: 57°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008559
Número CAS: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c362912d956b4063f3b387c96a6c59522aefe6e7&vid=c362912d956b4063f3b387c96a6c59522aefe6e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %