Print…
3-Phenoxytoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Phenyl m-tolyl ether, 1-Methyl-3-phenoxybenzene
P0831-25ML P0831-500ML P0831-100ML
TCIAP0831-25MLEA 36 EUR
TCIAP0831-25ML TCIAP0831-500ML TCIAP0831-100ML
3-Phenoxytoluene ≥98.0% (por GC)
3-Phenoxytoluene
Fórmula: C₁₃H₁₂O
Peso Molecular: 184.24 g/mol
Ponto de ebulição: 272°C
Número MDL : MFCD00008531
Número CAS: 3586-14-9
EINECS: 222-716-4
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8f7374c53d78f8d579c57c87497d299bfca1f2f&vid=b8f7374c53d78f8d579c57c87497d299bfca1f2f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %