Print…
D(-)-Manitol ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI EUROPE
TCIAM0044-500GEA 42 EUR
TCIAM0044-500G TCIAM0044-25G
D(-)-Manitol ≥99.0% (por análise titulométrica)
D(-)-Manitol
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Peso Molecular: 182,17 g/mol
Ponto de Fusão: 164…169 °C
Número MDL : MFCD00064287
Número CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 14,05745
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/14/28973314.jpg
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +24.0 deg (C=10, sodium tetraborate solution)
Solubility in Water almost transparency