Print…
(S)-(+)-1,2-Propanediol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-(+)-1,2-Propylene glykol, (S)-Propane-1,2-diol, (S)-(+)-1,2-Dihydroxy propane
P1129-5G P1129-25G
TCIAP1129-5GEA 64 EUR
TCIAP1129-5G TCIAP1129-25G
(S)-(+)-1,2-Propanediol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-1,2-Propanediol
Fórmula: C₃H₈O₂
Peso Molecular: 76.1 g/mol
Ponto de ebulição: 92°C
Ponto de Inflamação: 107°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004539
Número CAS: 4254-15-3
Merck Index: 14,07855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=556849289fcb70cdc48bade01e4c53ff0a278a8d&vid=556849289fcb70cdc48bade01e4c53ff0a278a8d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +17.0 deg (neat)