Print…
1,3-Dihydroxynaphthalene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Naphthalene-1,3-diol, Naphthalene-1,3-diol
D0588-1G D0588-5G
TCIAD0588-1GEA 48 EUR
TCIAD0588-1G TCIAD0588-5G
1,3-Dihydroxynaphthalene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,3-Dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 386
Ponto de Fusão: 124
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003965
Número CAS: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 14,06396
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85a838ccf838b096bd242fe09d0dc92cfb6250a6&vid=85a838ccf838b096bd242fe09d0dc92cfb6250a6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C