Print…
Resorcinol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,3-Benzenodiol, 1,3-Diidroxibenzeno
R0008-25G R0008-500G
TCIAR0008-25GEA 17 EUR
TCIAR0008-25G TCIAR0008-500G
Resorcinol ≥99.0% (por GC)
Resorcinol
Fórmula: C₆H₆O₂
Ponto de ebulição: 281 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 109…111 °C
Densidade: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002269
Número CAS: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08155
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e7432e5936e95b39e6482d3ff9ded635c9a46d&vid=27e7432e5936e95b39e6482d3ff9ded635c9a46d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency