Print…
tert-butanolato de potássio ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
P1008-25G P1008-500G P1008-100G
TCIAP1008-25GEA 18 EUR
TCIAP1008-25G TCIAP1008-500G TCIAP1008-100G
tert-butanolato de potássio ≥97.0% (por análise titulométrica)
tert-butanolato de potássio
Fórmula: C₄H₉KO
Peso Molecular: 112.21 g/mol
Número MDL : MFCD00012162
Número CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aa19f1b292300cbf5099f263c66fac165f52ec1&vid=3aa19f1b292300cbf5099f263c66fac165f52ec1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %