Print…
3-Methyl-2-pyridone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1447-25G M1447-5G
TCIAM1447-25GEA 347 EUR
TCIAM1447-25G TCIAM1447-5G
3-Methyl-2-pyridone ≥98.0% (por GC)
3-Methyl-2-pyridone
Fórmula: C₆H₇NO
Número MDL : MFCD00039704
Número CAS: 1003-56-1
EINECS: 213-710-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ed86a75178756f43fc84d633bd450c9e3aa9757&vid=4ed86a75178756f43fc84d633bd450c9e3aa9757&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C