Print…
3-Pyridone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
H0331-25G H0331-500G H0331-100G
TCIAH0331-25GEA 29 EUR
TCIAH0331-25G TCIAH0331-500G TCIAH0331-100G
3-Pyridone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Pyridone
Fórmula: C₅H₅NO
Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (-70 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006378
Número CAS: 109-00-2
EINECS: 203-637-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f580dbcc4b6565ccf49a62f55bde9b2d6651f673&vid=f580dbcc4b6565ccf49a62f55bde9b2d6651f673&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
Solubility in hot Water very faint turbidity