Print…
2-Pentyn-1-ol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0815-25ML P0815-5ML
TCIAP0815-25MLEA 180 EUR
TCIAP0815-25ML TCIAP0815-5ML
2-Pentyn-1-ol ≥98.0% (por GC)
2-Pentyn-1-ol
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 154°C
Ponto de Fusão: –0,2 °C
Densidade: 0,913 g/cm³ (17 °C)
Ponto de Inflamação: 62°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040915
Número CAS: 6261-22-9
EINECS: 228-411-2
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cb3950054557fdae5aa0b4724aa10a6f3d0f385&vid=0cb3950054557fdae5aa0b4724aa10a6f3d0f385&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %