Print…
(±)-1-Penten-3-ol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1043-25ML P1043-5ML
TCIAP1043-25MLEA 76 EUR
TCIAP1043-25ML TCIAP1043-5ML
(±)-1-Penten-3-ol ≥97.0% (por GC)
(±)-1-Penten-3-ol
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 37°C
Densidade: 0,838 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 42°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004573
Número CAS: 616-25-1
EINECS: 210-472-1
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ba1b851d778056ec906eb87865cb00aa6b8cf70&vid=1ba1b851d778056ec906eb87865cb00aa6b8cf70&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %