Print…
(±)-1-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Phenyl-1-propanol, (±)-α-Ethylbenzyl alcohol
P0212-25G P0212-500G
TCIAP0212-25GEA 23 EUR
TCIAP0212-25G TCIAP0212-500G
(±)-1-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (por GC)
(±)-1-Phenyl-1-propanol
Fórmula: C₆H₅CH(OH)CH₂CH₃
Ponto de ebulição: 212°C
Densidade: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 90°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004564
Número CAS: 93-54-9
EINECS: 202-256-0
Merck Index: 14,03768
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1176d449df743790a4706d5ab04c6637d1d34a55&vid=1176d449df743790a4706d5ab04c6637d1d34a55&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %