Print…
Butyric anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0766-25ML B0766-500ML
TCIAB0766-25MLEA 16 EUR
TCIAB0766-25ML TCIAB0766-500ML
Butyric anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Butyric anhydride
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de ebulição: 198
Ponto de Fusão: -73
Ponto de Inflamação: 90°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009389
Número CAS: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8 III
Merck Index: 14,01594
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b096153f9ac4c2fc704d91e39c8aebbcfe3b4696&vid=b096153f9ac4c2fc704d91e39c8aebbcfe3b4696&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %