Print…
Silicato de etilo (TEOS) ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tetraethoxysilane
T0100-25ML T0100-500ML
TCIAT0100-25MLEA 17 EUR
TCIAT0100-25ML TCIAT0100-500ML
Silicato de etilo (TEOS) ≥97.0% (por GC)
Silicato de etilo (TEOS)
Fórmula: Si(OC₂H₅)₄
Peso Molecular: 208.33 g/mol
Ponto de ebulição: 165°C
Ponto de Fusão: -85.5
Ponto de Inflamação: 54°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009062
Número CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03851
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbdca619dbf2a0f8b5d698ab962dbdd9ae72100f&vid=fbdca619dbf2a0f8b5d698ab962dbdd9ae72100f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %