Print…
Tributyl borate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tri-n-butylborate
B0518-25ML B0518-500ML B0518-100ML
TCIAB0518-25MLEA 16 EUR
TCIAB0518-25ML TCIAB0518-500ML TCIAB0518-100ML
Tributyl borate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Tributyl borate
Fórmula: C₁₂H₂₇BO₃
Ponto de ebulição: 230°C
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,8567 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93°C
Número MDL : MFCD00009434
Número CAS: 688-74-4
EINECS: 211-706-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d29363d25e58460361a5e431f3ea03cc5c6fabc4&vid=d29363d25e58460361a5e431f3ea03cc5c6fabc4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %