Print…
Bis(2-ethoxyethyl)ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0489-25ML B0489-500ML
TCIAB0489-25MLEA 16 EUR
TCIAB0489-25ML TCIAB0489-500ML
Bis(2-ethoxyethyl)ether ≥98.0% (por GC)
Bis(2-ethoxyethyl)ether
Fórmula: C₈H₁₈O₃
Ponto de ebulição: 188°C
Ponto de Fusão: –44°C
Densidade: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 71°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009254
Número CAS: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Merck Index: 14,03118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a134eeb8bc841df7ea77cdea019724a3d4cff84&vid=4a134eeb8bc841df7ea77cdea019724a3d4cff84&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %