Print…
Eugenol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0232-25ML A0232-500ML A0232-100ML
TCIAA0232-25MLEA 16 EUR
TCIAA0232-25ML TCIAA0232-500ML TCIAA0232-100ML
Eugenol ≥99.0% (por GC)
Eugenol
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼–10 °C
Densidade: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008654
Número CAS: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 14,03898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=957e7fb834727da996ed88d493a82a3cd91b8c95&vid=957e7fb834727da996ed88d493a82a3cd91b8c95&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %