Print…
2-Etoxietanol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Eter monoetílico do etilenoglicol, Etilglicol
E0047-25ML E0047-500ML
TCIAE0047-25MLEA 16 EUR
TCIAE0047-25ML TCIAE0047-500ML
2-Etoxietanol ≥99.0% (por GC)
2-Etoxietanol
Fórmula: C₂H₅OCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 90.12 g/mol
Ponto de ebulição: 135°C
Ponto de Fusão: -70
Ponto de Inflamação: 44°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002869
Número CAS: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
UN: 1171
ADR: 3 III
ALCANCE: 01-2119560582-38
Merck Index: 14,03750
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f54f06b5bc01b7cb47cc8e9f1e4721fec32a25ca&vid=f54f06b5bc01b7cb47cc8e9f1e4721fec32a25ca&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %