(±)-1-Metoxi-2-propanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
(±)-Éter monometílico do propilenoglicol
M0126-25ML
M0126-500ML
TCIAM0126-25MLEA
16
EUR
TCIAM0126-25ML
TCIAM0126-500ML
(±)-1-Metoxi-2-propanol ≥98.0% (por GC)
(±)-1-Metoxi-2-propanol
Fórmula:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ Peso Molecular: 90.12 g/mol Ponto de ebulição: 120°C Ponto de Fusão: -97 Ponto de Inflamação: 32°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004537 Número CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 UN: 3092 ADR: 3 III |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |