Print…
5-Methoxyindole ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
M0731-1G M0731-25G M0731-5G
TCIAM0731-1GEA 24 EUR
TCIAM0731-1G TCIAM0731-25G TCIAM0731-5G
5-Methoxyindole ≥99.0% (por GC)
5-Methoxyindole
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 178°C
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005674
Número CAS: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1de83d98b8cd13dbbdbe625b55d102521ea3555&vid=f1de83d98b8cd13dbbdbe625b55d102521ea3555&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity