Print…
3-Nitrobenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (3-Nitrophenyl)methanol
N0178-25G N0178-100G
TCIAN0178-25GEA 51 EUR
TCIAN0178-25G TCIAN0178-100G
3-Nitrobenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
3-Nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 317 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 26…27 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007273
Número CAS: 619-25-0
EINECS: 210-588-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=510a6c6df49055c6896003faa78e05503faceafb&vid=510a6c6df49055c6896003faa78e05503faceafb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %