Print…
2-Methyl-5-nitroanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1681-25G M1681-500G
TCIAM1681-25GEA 31 EUR
TCIAM1681-25G TCIAM1681-500G
2-Methyl-5-nitroanisole ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-5-nitroanisole
Fórmula: C₈H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043912
Número CAS: 13120-77-9
EINECS: 236-048-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f62befac63af50162f67f908d5c15b497fdbfd2&vid=4f62befac63af50162f67f908d5c15b497fdbfd2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C