Print…
5-Nitroindole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0400-25G N0400-5G
TCIAN0400-25GEA 206 EUR
TCIAN0400-25G TCIAN0400-5G
5-Nitroindole ≥98.0% (por GC)
5-Nitroindole
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 140 °C
Número MDL : MFCD00005673
Número CAS: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19769ebff70689232b3aa6e79dc0b86b210f6b28&vid=19769ebff70689232b3aa6e79dc0b86b210f6b28&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C