Print…
N-Ethyl-m-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Ethyl-3-methylaniline, 3-(Ethylamino)toluene
E0178-25ML E0178-500ML
TCIAE0178-25MLEA 16 EUR
TCIAE0178-25ML TCIAE0178-500ML
N-Ethyl-m-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-Ethyl-m-toluidine
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 221°C
Ponto de Fusão: 9 °C
Densidade: 0,9264 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 104°C
Número MDL : MFCD00009027
Número CAS: 102-27-2
EINECS: 203-019-4
UN: 2754
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57a0f49ebbea7b80728160debe816c03504b2996&vid=57a0f49ebbea7b80728160debe816c03504b2996&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %