Print…
m-Fenilenodiamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,3-Fenilenodiamina
P1911-25G P1911-250G
TCIAP1911-25GEA 38 EUR
TCIAP1911-25G TCIAP1911-250G
m-Fenilenodiamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
m-Fenilenodiamina
Fórmula: C₆H₈N₂
Ponto de ebulição: 287°C
Ponto de Fusão: 63…64 °C
Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 187 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007799
Número CAS: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07283
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e8d76a8144b7f84a694f157bd8a09fbbf73beb5&vid=3e8d76a8144b7f84a694f157bd8a09fbbf73beb5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white flake
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency