m-Fenilenodiamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,3-Fenilenodiamina
P1892-25G
P1892-500G
TCIAP1892-25GEA
18
EUR
TCIAP1892-25G
TCIAP1892-500G
m-Fenilenodiamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
m-Fenilenodiamina
Fórmula:
C₆H₈N₂ Peso Molecular: 108.14 g/mol Ponto de ebulição: 287°C Ponto de Inflamação: 187 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007799 Número CAS: 108-45-2 EINECS: 203-584-7 UN: 1673 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,07283 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 62.0 to 66.0 deg-C |