Print…
(±)-1-Amino-2-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (±)-Isopropanolamina
A1229-25ML A1229-500ML
TCIAA1229-25MLEA 16 EUR
TCIAA1229-25ML TCIAA1229-500ML
(±)-1-Amino-2-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(±)-1-Amino-2-propanol
Fórmula: C₃H₉NO
Peso Molecular: 75.11 g/mol
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Fusão: –2°C
Ponto de Inflamação: 78°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008139
Número CAS: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4add7933b3a173c4d98d329a923d3684c1ded73&vid=f4add7933b3a173c4d98d329a923d3684c1ded73&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %