Print…
2-Methoxybenzylamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (2-Methoxyphenyl)methanamine, 2-(Aminomethyl)anisole, o-Anisylamine
M0869-25ML M0869-5ML
TCIAM0869-25MLEA 64 EUR
TCIAM0869-25ML TCIAM0869-5ML
2-Methoxybenzylamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methoxybenzylamine
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 127°C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 100°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008110
Número CAS: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92274ece8b6e159a0a9eee5dbed414f18a5f865d&vid=92274ece8b6e159a0a9eee5dbed414f18a5f865d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %