Print…
2-Amino-4-nitrophenol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-5-nitroaniline
A0378-25G A0378-500G A0378-100G
TCIAA0378-25GEA 63 EUR
TCIAA0378-25G TCIAA0378-500G TCIAA0378-100G
2-Amino-4-nitrophenol ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Amino-4-nitrophenol
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 176…177 °C
Densidade: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007695
Número CAS: 99-57-0
EINECS: 202-767-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e25f230a918ca117e53bc7aa2c05d8b27f178a55&vid=e25f230a918ca117e53bc7aa2c05d8b27f178a55&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency