Print…
2-Amino-5-nitropyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0794-25G A0794-250G A0794-5G
TCIAA0794-25GEA 41 EUR
TCIAA0794-25G TCIAA0794-250G TCIAA0794-5G
2-Amino-5-nitropyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Amino-5-nitropyridine
Fórmula: C₅H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 185…188 °C
Densidade: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006325
Número CAS: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ff28acbedbec533db239cb8553a83aff35deb5&vid=74ff28acbedbec533db239cb8553a83aff35deb5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 190.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency