Print…
2-Amino-4-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Aminopicoline, 2-Amino-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine
A0402-25G A0402-500G
TCIAA0402-25GEA 32 EUR
TCIAA0402-25G TCIAA0402-500G
2-Amino-4-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 230.9
Ponto de Fusão: 98
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006321
Número CAS: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00466
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e5db8250f40869c9f1f7730925a6ebbc7b7680f&vid=8e5db8250f40869c9f1f7730925a6ebbc7b7680f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency