Print…
Adenina ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0149-25G A0149-250G
TCIAA0149-25GEA 20 EUR
TCIAA0149-25G TCIAA0149-250G
Adenina ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Adenina
Fórmula: C₅H₅N₅
Ponto de Fusão: 365°C
Densidade: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041790
Número CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00152
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc9c05d0556f054aba80d7b122333c5f4f9eeeb&vid=cbc9c05d0556f054aba80d7b122333c5f4f9eeeb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot 1mol/L HCl almost transparency