Print…
5-Aminoindole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2071-1G A2071-5G
TCIAA2071-1GEA 35 EUR
TCIAA2071-1G TCIAA2071-5G
5-Aminoindole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Aminoindole
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de ebulição: 190°C
Ponto de Fusão: 131…134 °C
Número MDL : MFCD00005679
Número CAS: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13b88655704a2d298fbdd17065aef469c16f1f86&vid=13b88655704a2d298fbdd17065aef469c16f1f86&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C