Print…
m-Toluidina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Toluidina, 3-Aminotolueno
T0298-25ML T0298-500ML
TCIAT0298-25MLEA 18 EUR
TCIAT0298-25ML TCIAT0298-500ML
m-Toluidina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
m-Toluidina
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 203°C
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0,98444 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 86°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007808
Número CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6e753bf6f27b453867b1daa903484c4e47b96f8&vid=c6e753bf6f27b453867b1daa903484c4e47b96f8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %