Print…
4-Ethoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Ethoxy-4-isocyanatobenzene
E0770-25G E0770-5G
TCIAE0770-25GEA 184 EUR
TCIAE0770-25G TCIAE0770-5G
4-Ethoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
4-Ethoxyphenyl isocyanate
Fórmula: C₉H₉NO₂
Peso Molecular: 163.18 g/mol
Ponto de ebulição: 85°C
Ponto de Inflamação: 106°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013877
Número CAS: 32459-62-4
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab57d8946356031698b5f828397bb522cdc64a4b&vid=ab57d8946356031698b5f828397bb522cdc64a4b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %