Print…
(3-Iodophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Iodophenyl)acetic acid
I0760-1G I0760-5G
TCIAI0760-1GEA 20 EUR
TCIAI0760-1G TCIAI0760-5G
(3-Iodophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(3-Iodophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄I)CH₂COOH
Número MDL : MFCD00046548
Número CAS: 1878-69-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db5b9c0ee4b39aea53200b3fff3779d9ff324b2e&vid=db5b9c0ee4b39aea53200b3fff3779d9ff324b2e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C