Print…
1-Iodooctadecane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Stearyl Iodide, Octadecyl Iodide
I0065-25G I0065-100G
TCIAI0065-25GEA 98 EUR
TCIAI0065-25G TCIAI0065-100G
1-Iodooctadecane ≥98.0% (por GC)
1-Iodooctadecane
Fórmula: C₁₈H₃₇I
Peso Molecular: 380.4 g/mol
Ponto de ebulição: 197°C
Ponto de Fusão: 34
Número MDL : MFCD00001090
Número CAS: 629-93-6
EINECS: 211-117-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc18c2e8840a84e14dd8919c6514911e5b4585ab&vid=cc18c2e8840a84e14dd8919c6514911e5b4585ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene within almost transparency