Print…
2,4-Difluorothiophenol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3342-25G D3342-5G
TCIAD3342-25GEA 698 EUR
TCIAD3342-25G TCIAD3342-5G
2,4-Difluorothiophenol ≥97.0% (por GC)
2,4-Difluorothiophenol
Fórmula: C₆H₄F₂S
Ponto de ebulição: 59°C
Densidade: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 49°C
Número MDL : MFCD00203477
Número CAS: 1996-44-7
UN: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bc8340725a96a8c95a074b65bf2bdbeb553e554&vid=5bc8340725a96a8c95a074b65bf2bdbeb553e554&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %