Print…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
H0424-25G H0424-100G H0424-500G
TCIAH0424-25GEA 46 EUR
TCIAH0424-25G TCIAH0424-100G TCIAH0424-500G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Fórmula: C₃H₂F₆O
Peso Molecular: 168.04 g/mol
Ponto de ebulição: 58°C
Ponto de Fusão: –4°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011651
Número CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 1760
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09598
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e234f1e3f6f22316f972e1aa8e04d2033f5b73e5&vid=e234f1e3f6f22316f972e1aa8e04d2033f5b73e5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %