Print…
5-Fluoro-2-nitroanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0703-25G F0703-5G
TCIAF0703-25GEA 126 EUR
TCIAF0703-25G TCIAF0703-5G
5-Fluoro-2-nitroanisole ≥98.0% (por GC)
5-Fluoro-2-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Ponto de ebulição: 272°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077541
Número CAS: 448-19-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a931226b6748fb7ac87d305a2b64433f69e01b7&vid=0a931226b6748fb7ac87d305a2b64433f69e01b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 52.0 deg-C