Print…
2-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2145-25G T2145-5G
TCIAT2145-25GEA 96 EUR
TCIAT2145-25G TCIAT2145-5G
2-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC)
2-(Trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Ponto de ebulição: 63°C
Densidade: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 54°C
Número MDL : MFCD00035959
Número CAS: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37b5996cf78f289767ed7ab80b89f768d40a830e&vid=37b5996cf78f289767ed7ab80b89f768d40a830e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %