Print…
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
T2487-25G T2487-5G
TCIAT2487-25GEA 317 EUR
TCIAT2487-25G TCIAT2487-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Fórmula: C₈H₄F₃NO₂
Peso Molecular: 203.12 g/mol
Ponto de ebulição: 78°C
Densidade: 1.34
Ponto de Inflamação: 69°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00035702
Número CAS: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&vid=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %