Print…
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
T1547-25G T1547-5G
TCIAT1547-25GEA 318 EUR
TCIAT1547-25G TCIAT1547-5G
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₇F₃O₂
Peso Molecular: 216.16 g/mol
Ponto de ebulição: 292
Número MDL : MFCD00004393
Número CAS: 779-89-5
EINECS: 212-301-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46b5361e380dc090cbc24f3c4332ff8aa33bee12&vid=46b5361e380dc090cbc24f3c4332ff8aa33bee12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity