Print…
2,3,6-Trifluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1456-25G T1456-5G
TCIAT1456-25GEA 355 EUR
TCIAT1456-25G TCIAT1456-5G
2,3,6-Trifluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,3,6-Trifluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₃O₂
Ponto de ebulição: 237 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 125…126 °C
Número MDL : MFCD00002409
Número CAS: 2358-29-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afb073a170d4da1f7124653c92fd50282a922c95&vid=afb073a170d4da1f7124653c92fd50282a922c95&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity