3'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
m-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
T1546-25G
T1546-5G
TCIAT1546-25GEA
96
EUR
TCIAT1546-25G
TCIAT1546-5G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (por GC)
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula:
C₉H₇F₃O Ponto de ebulição: 199°C Densidade: 1,23 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 83°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000391 Número CAS: 349-76-8 EINECS: 206-490-4 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...