Print…
3,4-Difluorobenzophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (3,4-Difluorophenyl)(phenyl)methanone
D3576-25G D3576-5G
TCIAD3576-25GEA 185 EUR
TCIAD3576-25G TCIAD3576-5G
3,4-Difluorobenzophenone ≥98.0% (por GC)
3,4-Difluorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈F₂O
Peso Molecular: 218.2 g/mol
Ponto de ebulição: 293
Número MDL : MFCD00009892
Número CAS: 85118-07-6
EINECS: 285-659-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4807ed9148a5247432a8fe4c070e9337f6ea313c&vid=4807ed9148a5247432a8fe4c070e9337f6ea313c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C