Print…
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2372-1G T2372-5G
TCIAT2372-1GEA 17 EUR
TCIAT2372-1G TCIAT2372-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃NO
Peso Molecular: 187.12 g/mol
Ponto de ebulição: 236
Ponto de Fusão: 37
Número MDL : MFCD00040959
Número CAS: 52771-22-9
UN: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49b658bd8e70ad8180da3b133ce3e007bed65aa6&vid=49b658bd8e70ad8180da3b133ce3e007bed65aa6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %