Print…
D-(-)-Glutamic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (R)-2-Aminopentanedioic acid, (R)-(-)-Glutamic acid, (R)-(-)-2-Aminopentanedioic acid, D(-)-2-Aminopentanedioic acid, D(-)-α-Glutamic acid, D(-)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, H-D-Glu-OH, (R)-(-)-α-Glutamic acid, (R)-(-)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid
G0057-25G G0057-250G
TCIAG0057-25GEA 23 EUR
TCIAG0057-25G TCIAG0057-250G
D-(-)-Glutamic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
D-(-)-Glutamic acid
Fórmula: C₅H₉NO₄
Peso Molecular: 147.13 g/mol
Ponto de ebulição: 325
Ponto de Fusão: 213
Número MDL : MFCD00063112
Número CAS: 6893-26-1
EINECS: 230-000-8
Merck Index: 14,04469
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb48bb7a6c8637bd30e8cd976bc918253026dbd4&vid=fb48bb7a6c8637bd30e8cd976bc918253026dbd4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -33.0 deg (C=5, HCl (1+5))
Solubility in HCl (1+10) almost transparency